化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
mp
−50-−48 °C (lit.)
密度
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C(C)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C10H12/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChI 密鑰
BTOVVHWKPVSLBI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2-甲基-1-苯基-1-丙烯已用于制备 2-溴-2-甲基-1-苯基丙-1-醇和 1-溴-2-甲基-1-苯基丙-2-醇。
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Bromohydrin formation in dimethyl sulfoxide.
Dalton DR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 90(20), 5498-5501 (1968)