About This Item
线性分子式:
(H2C=CHCH2O)2CO
CAS号:
分子量:
142.15
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
沸点
95-97 °C/60 mmHg (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C=CCOC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-9-7(8)10-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI key
JKJWYKGYGWOAHT-UHFFFAOYSA-N
一般描述
碳酸二烯丙酯是一种丙烯酸酯。烯丙基碳酸酯广泛用于 Tsuji-Trost 烯丙基化,原位生成碳负离子、硼酸根、磷化物、酰胺和醇盐、亲核试剂,提高反应速率。烯丙基碳酸酯对于分子内脱羧偶联也是相当有意义的。
应用
在催化剂 (Pd/PPh 3 ) 存在下碳酸二烯丙酯与甘油发生酯交换反应,生成碳酸甘油。
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
138.2 °F - closed cup
闪点(°C)
59 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter