Merck
274585
Sigma-Aldrich
甲基三甲基硅基二甲基乙烯酮缩二乙醇
95%
别名:
1-甲氧基-2-甲基-1-(三甲基硅氧基)丙烯, (1-甲氧基-2-甲基-1-烯丙氧基)三甲基硅烷, MTDA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C=C(OCH3)OSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
174.31
Beilstein:
1362893
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
35 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CO\C(O[Si](C)(C)C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-7(2)8(9-3)10-11(4,5)6/h1-6H3
InChI 密鑰
JNOGVQJEBGEKMG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
甲基三甲基甲硅烷基二甲基乙烯酮缩醛已用于:
  • 在四氯化钛的存在下,通过与(S)-亚烷基(1-芳基乙基)胺反应合成手性β-内酰胺
  • 在基团转移聚合中作为催化剂或引发剂
  • 作为共轭加成和醛醇缩合反应中的多用途试剂。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
86.0 °F - closed cup
閃點(°C)
30 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Aldrichimica Acta, 17, 41-41 (1984)
Tetrahedron Letters, 35, 5239-5239 (1994)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45, 2514-2514 (2007)
Journal of the American Chemical Society, 116, 4131-4131 (1994)
Chamari S Wijesooriya et al.
Photochemistry and photobiology, 95(2), 556-562 (2018-07-31)
Developing improved fluorescent probes for imaging the endoplasmic reticulum (ER) is necessary for structure-activity studies of this dynamic organelle. Two coumarin-based compounds with sulfonamide side groups were synthesized and characterized as ER-targeting probes. Their selectivity to target the ER in