Merck
273023
Sigma-Aldrich
3,5-二叔丁基苯甲酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3C]2C6H3CO2H
CAS号:
分子量:
234.33
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
solid
mp
173-175 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(13(16)17)8-12(9-11)15(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17)
InChI key
NCTSLPBQVXUAHR-UHFFFAOYSA-N
应用
3,5-二叔丁基苯甲酸可用于合成5,5-二叔丁基苯铵硫酸盐
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
THE SYNTHESIS AND SUBSTITUTION REACTIONS OF 3, 5-DI-tert-BUTYLPHENOL.
Canadian Journal of Chemistry, 41(7), 1653-1656 (1963)