产品名称
乙腈, HPLC grade, ≥99.93%
等级
HPLC grade
蒸汽密度
1.41 (vs air)
蒸汽压
72.8 mmHg ( 20 °C)
描述
gradient analysis <= 0.005 254nm
方案
≥99.93%
表单
liquid
自燃温度
973 °F
纯化方式
sub-micron filtration
expl. lim.
16 %
技术
HPLC: suitable
杂质
<0.005% water
蒸发残留物
<0.0002%
颜色
colorless
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
沸点
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
−48 °C
溶解性
water: soluble (completely)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
吸附
<0.005 mAU at 254 nm
λ
H2O reference
紫外吸收
λ: 190 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.05
λ: 210 nm Amax: 0.03
λ: 220 nm Amax: 0.01
λ: 235-400 nm Amax: 0.005
包装形式
neat
SMILES字符串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup