Merck
269565
Sigma-Aldrich
1,4-丁二醇-1,1,2,2,3,3,4,4-d8
98 atom % D
别名:
1,4-二羟基丁烷-d8
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCD2(CD2)2CD2OH
CAS号:
分子量:
98.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.4427 (lit.)
沸点
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
1.108 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+8
SMILES字符串
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
WERYXYBDKMZEQL-SVYQBANQSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
273.2 °F - closed cup
闪点(°C)
134.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)