Merck
265012
Sigma-Aldrich
氧代氯化钨(VI)
98%
别名:
Tungsten(VI) chloride oxide, 氯氧化钨(VI)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
WOCl4
CAS号:
分子量:
341.65
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: tungsten
mp
211 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/4ClH.O.W/h4*1H;;/q;;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
LQNAFXBTXJHEAX-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 溶胶-凝胶法生产的电致变色设备中的氧化钨和钛薄膜电极:该研究讨论了以异丙醇中溶解的氧代氯化钨(VI)制备用于电致变色应用的三氧化钨 (C Rizzuto, RC Barberi, M Castriota, 2022)。
  • 氧代氯化镧系金属钨La8.64W6O30.45Cl、Ce8.64W5.74O30Cl和Ln8.33W6O30Cl(Ln =Pr, Nd)的助溶剂晶体生长:结构稳定性...: 考察了镧系金属和钨基氧代氯化化合物的结构稳定性(D Carone, VV Klepov, MD Smith, 2019)。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3