蒸汽压
<0.01 mmHg ( 25 °C)
方案
99.995% trace metals basis
表单
foil
电阻率
8.37 μΩ-cm
厚度
0.25 mm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
数量
4.6g = 50×50mm;18.4g = 100×100mm
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1