Merck
260916
Sigma-Aldrich
乙烯双(三苯基磷)铂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]2Pt(H2C=CH2)
CAS号:
分子量:
747.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
129-132 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Pt].C=C.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.C2H4.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;/h2*1-15H;1-2H2;
InChI 密鑰
RZUASTIKPBCXPU-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
Nucleophilic metal species for ligand exchangewith alkenes and alkynes; catalysts for hydrosilation; reagent for oxidative addition to activated C-X bonds
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Kurosawa, H.; Ogoshi, S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 2813-2813 (1990)
Gevorgyan, V.; Borisova, L. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 424, 15-15 (1992)
Uchimaru,Y.; Brandl, P.; Tanaka, M.; Goto, M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 744-744 (1993)