Merck
256021
Sigma-Aldrich
(三甲基硅基)甲基氯化镁 溶液
1.0 M in diethyl ether
别名:
(Trimethylsilyl)methyl magnesium chloride, Chloro(trimethylsilylmethyl)magnesium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCH2MgCl
CAS号:
分子量:
146.97
Beilstein:
3587255
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.777 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H11Si.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
各种镍催化反应试剂,包括二硫缩醛的烯化反应、三氟甲基磺酸芳基酯和氨基甲酸芳基酯的交叉偶联反应以及乙烯基硒醚的交叉偶联反应。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Accounts of Chemical Research, 24, 257-257 (1991)
Tetrahedron Letters, 35, 6729-6729 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4066-4066 (1992)