化驗
97%
形狀
powder
bp
167-168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(O)c1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C12H18O2/c1-11(2,13)9-5-7-10(8-6-9)12(3,4)14/h5-8,13-14H,1-4H3
InChI 密鑰
LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3