Merck
250406
Sigma-Aldrich
2-甲硫基-2-噻唑啉
97%
别名:
2-(甲基巯基)-2-噻唑啉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NS2
CAS号:
分子量:
133.24
Beilstein:
106353
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.592 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
密度
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CSC1=NCCS1
InChI
1S/C4H7NS2/c1-6-4-5-2-3-7-4/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
QFGRBBWYHIYNIB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2-(Methylthio)-2-thiazoline has been used in the preparation of:
  • novel tri- and tetracyclic hetero systems, via reaction with heteroaromatic 2-aminoesters
  • 2-(2-chlorobenzylamino)-2-thiazoline
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and octopaminergic agonist activity of 2-(substituted benzylamino)-2-thiazolines.
Hirashima A, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 56, 1062-1062 (1992)
Reagents for new heteroannelation reactions III. 2-(Methylthio)-2-thiazoline.
Sauter F, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 128(5), 503-508 (1997)