Merck
246751
Sigma-Aldrich
硅胶负载聚乙烯亚胺
powder, 40-200 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
powder
质量水平
粒径
40-200 mesh
SMILES字符串
O[SiH3].C1CN1
InChI
1S/C2H5N.H4OSi/c1-2-3-1;1-2/h3H,1-2H2;1H,2H3
InChI key
BPDVQMZCNJKUAI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
离子交换树脂
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)