Merck
245844
Sigma-Aldrich
2-溴嘧啶
95%
别名:
2-溴嘧啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3BrN2
CAS号:
分子量:
158.98
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
mp
55-57 °C (lit.)
官能团
bromo
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Brc1ncccn1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H
InChI key
PGFIHORVILKHIA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2-溴嘧啶在 C-2 上与钯和 Mo (CO) 发生微波辅助氨基羰基化反应 6
应用
2-溴嘧啶与 9,9-二己基芴-2,7-二硼酸交叉偶联合成 2,7-(2-嘧啶基)-9,9-二己基芴
2-溴嘧啶在C-2上与钯和Mo(CO)6发生微波辅助氨基羰基化反应。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Gregory Hughes et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(17), 3069-3077 (2003-10-02)
New pyrimidine containing oligo(arylene)s, notably the pyrimidine-fluorene hybrid systems 13-16, have been synthesised by Suzuki cross-coupling methodology. An efficient synthesis of the key reagent 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid 10 from 2,7-dibromo-9,9-dihexylfluorene 9 is reported. Cross-coupling of 10 with two equivalents of 2-bromopyrimidine
Tetrahedron Letters, 48, 2339-2339 (2007)