Merck
243892
Sigma-Aldrich
氢氧化铷 溶液
50 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
别名:
Aqueous rubidium hydroxide, Rubidium monohydroxide solution, Rubidium(1+) hydroxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
RbOH
CAS号:
分子量:
102.48
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案:
99.9% trace metals basis
表单:
liquid
质量水平
方案
99.9% trace metals basis
表单
liquid
浓度
50 wt. % in H2O
杂质
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.74 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[OH-].[Rb+]
InChI
1S/H2O.Rb/h1H2;/q;+1/p-1
InChI key
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 镎 (V) 在碱金属氢氧化物中的反应:这项研究涉及使用氢氧化铷溶液来制备用于研究镎 (V) 反应的储备液(Wilson 等人,2021 年)。
  • 通过 t-BAMBP 萃取从脱盐卤水中回收铷和铯资源:这项研究侧重于从脱盐卤水中获得氢氧化铷溶液并将其转化为碳酸铷(Chen 等人,2020 年)。
  • 六铀酸铷的合成及其热分解产物的研究:本文讨论了通过使六氧化铀与氢氧化铷溶液反应合成六铀酸铷(Nipruk 等人,2019 年)。
  • 使用 4-叔丁基-2-(α-甲基苄基)-苯酚从高浓度铷和钾的硫酸盐溶液中萃取铷:该研究调查了从硫酸盐溶液中萃取铷的过程,包括碱度和相率的影响(Zhang 等人,2020 年)。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2