Merck
226769
Sigma-Aldrich
2-苯基咪唑
98%
别名:
2-苯基-1H-咪唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8N2
CAS号:
分子量:
144.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
142-148 °C (lit.)
SMILES 字串
c1ccc(cc1)-c2ncc[nH]2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-7H,(H,10,11)
InChI 密鑰
ZCUJYXPAKHMBAZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用 2-苯基咪唑与钌 (Ⅲ) 制备配合物
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
392.0 °F
閃點(°C)
200 °C