Merck
203300
Sigma-Aldrich
硫酸钆(III) 八水合物
≥99.99% trace metals basis
别名:
Gadolinium(3+) trisulfate octahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Gd2(SO4)3 · 8H2O
CAS号:
分子量:
746.81
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
for analytical purposes
质量水平
方案
≥99.99% trace metals basis
表单
solid
反应适用性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
杂质
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
3.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.O.O.[Gd+3].[Gd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Gd.3H2O4S.8H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;/p-6
InChI key
JBFCVGZGWFIPNK-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1