Merck
183695
Sigma-Aldrich
2′-溴苯乙酮
99%
别名:
1-乙酰基-2-溴苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4COCH3
CAS号:
分子量:
199.04
Beilstein:
1931534
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.568 (lit.)
密度
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
bromo
ketone
SMILES字符串
CC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
InChI key
PIMNFNXBTGPCIL-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2′-溴苯乙酮(2-溴苯乙酮)与苯乙炔在手性樟脑磺酰胺的催化下可进行对映选择性加成反应。它在钯催化剂存在下与脂族伯胺反应可得到3-亚甲基异吲哚-1-酮
应用
2′-溴苯乙酮(2-溴苯乙酮)用于新型非稠合5,5-双环的合成
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Non-Condensed Trifluoromethylated 5, 5-Bicycles: Synthesis of 2-[3-Alkyl (phenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-4-phenyl-5-alkylthiazole and-4, 5, 6, 7-tetrahydrobenzothiazole Systems.
Bonacorso HG, et al.
Synthesis, 2002(08), 1079-1083 (3003)
Palladium-catalysed convenient synthesis of 3-methyleneisoindolin-1-ones.
Cho CS, et al.
Synthetic Communications, 32(!2), 1821-1827 (2002)
Enantioselective alkynylation of aromatic ketones catalyzed by chiral camphorsulfonamide ligands.
Gui Lu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(41), 5057-5058 (2003-11-05)