Merck
183601
Sigma-Aldrich
2,5-二氯苯甲醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3CH2OH
CAS号:
分子量:
177.03
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
powder
mp
79-80 °C (lit.)
官能团
chloro
hydroxyl
SMILES字符串
OCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI key
LCEIGNVIDJNUGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2,5-Dichlorobenzyl alcohol participates in [Ru(acac)2(CH3CN)2]PF6 (acac = acetylacetone) catalyzed oxidation of alcohols to aldehydes or ketones using H5IO6 as oxidant.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mild oxidation of alcohols with periodic acid catalyzed by [Ru(acac)2(CH3CN)2]PF6 in water.
Ganesamoorthy S, et al.
Catalysis Communications, 10(14), 1835-1838 (2009)