Merck
182877
Sigma-Aldrich
聚苯乙烯-block-聚丁二烯-block-聚苯乙烯
styrene 30 wt. %, average Mw ~140,000 by GPC, contains <0.5 wt. % antioxidant
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H5)]x (CH2CH=CHCH2)y [CH2CH(C6H5)]x
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
chunks
分子量
average Mw ~140,000 by GPC
包含
<0.5 wt. % antioxidant
组成
styrene, 30 wt. %
固有粘度
1.0(lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
c1(ccccc1)C=C.C(=C)C=C
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
InChI key
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 聚苯乙烯-聚丁二烯-聚苯乙烯三嵌段共聚物与二氧化硅:从共聚物的修饰到介孔二氧化硅的形成:描述了在PS-b-PB-b-PS嵌段共聚物的协助下介孔二氧化硅材料的制备。该研究涉及通过巯基-乙烯基加成反应,以3-巯丙基三乙氧基硅烷进行共聚物的功能化修饰,然后将该共聚物与四乙氧基硅烷一起进行溶胶-凝胶反应,提供了有关这些材料多功能能力的见解(R Yu, S Zheng, 2015)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)