About This Item
线性分子式:
Li(C2H5)3BH
CAS号:
分子量:
105.94
Beilstein:
4151240
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
liquid
质量水平
反应适用性
reagent type: reductant
浓度
1.0 M lithium triethylborohydride in THF
密度
0.892 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Li+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.Li/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI key
WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
超氢化合物®溶液(三乙基硼氢化锂或LiTEBH)被广泛用作强选择性还原剂,在有机合成中表现出超氢化物活性。
应用
LiTEBH可用作试剂:
- 通过脱氢反应将卤代烷还原为烷烃。
- 将环氧化物选择性还原成马氏醇。
- 将甲磺酸或甲磺酸伯醇还原为碳氢化合物。
- 用于还原环化反应,以制备有用中间体。
- 通过还原庚烷(甘露醇-2,3-脱水-6-O-t-丁基二甲基硅基)-β-环糊精合成庚烷(甘露醇-3-脱氧-6-O-t-丁基二甲基硅基)-β-环糊精。
- 使用Ni催化剂进行C-F键的氢化脱氟。
- 通过环酮-三氟乙烯裂解制备炔醇。
- 用于双环酰亚胺、异喹啉和吡啶的立体选择性还原。
- 用于制备钨和氢化钼络合物。
包装
查看可回收的容器产品。
法律信息
Super-Hydride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Lithium Triethylborohydride
Zaidlewicz M, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-10 (2001)
Seven-coordinate hydride complexes of molybdenum and tungsten. Crystal and molecular structures of WH(Cl)(CO)2(PMe3)3
Contreras L, et al.
Organometallics, 12(10), 4228-4228 (1993)
Shin Kamijo et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(19), 6499-6507 (2006-05-11)
A thorough analysis of the chemistry of vinylogous acyl triflates provides insight into important chemical processes and opens new directions in synthetic technology. Tandem nucleophilic addition/C-C bond cleaving fragmentation reactions of cyclic vinylogous acyl triflates 1 yield a variety of
Sci. Synth., 2, 13-89 (2003)
Selective reductions. 32. Structural effects on the reduction of epoxides by lithium triethylborohydride. A kinetic study
Brown HC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48(18), 3091-3096 (1983)