Merck
175544
Sigma-Aldrich
5-溴-2-氯苯甲酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(Cl)CO2H
CAS号:
分子量:
235.46
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
98%
品質等級
化驗
98%
mp
154-156 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
chloro
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
FGERXQWKKIVFQG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
5-溴-2-氯苯甲酸可用于评估有机粉末的均匀性
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of C: H: O: N ratios in solid organic compounds by laser-induced plasma spectroscopy.
Tran M, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 16(6), 628-632 (2001)