Merck
156434
Sigma-Aldrich
环丁醇
≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C4H7OH
CAS号:
分子量:
72.11
Beilstein:
2035937
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
123 °C/733 mmHg (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC1CCC1
InChI
1S/C4H8O/c5-4-2-1-3-4/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
69.8 °F - closed cup
閃點(°C)
21 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1