About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H27ClN2O6
CAS号:
分子量:
414.88
Beilstein:
5913148
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (TLC)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C19H27ClN2O6/c1-19(2,3)28-18(26)22-15(16(23)24)10-6-7-11-21-17(25)27-12-13-8-4-5-9-14(13)20/h4-5,8-9,15H,6-7,10-12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t15-/m1/s1
InChI key
ATUMDPHEFWGCJF-OAHLLOKOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3