Merck
147389
Sigma-Aldrich
三乙酰甲烷
97%
别名:
3-(1-羟基亚乙基)-2,4-戊二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COC[=C(CH3)OH]COCH3
CAS号:
分子量:
142.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
203.5 °C (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
C\C(O)=C(\C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-4(8)7(5(2)9)6(3)10/h8H,1-3H3
InChI 密鑰
IZKUHUPRYVVSHM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Triacetylmethane on condensation with 2,6-diisopropylaniline in toluene in the presence of p-toluenesulfonic acid yields 3-[1-(2,6-diisopropylphenylamino)ethylidene]pentane-2,4-dione.
應用
Triacetylmethane was used in the synthesis of novel metal complexes bis(3-acetyl-2,4-pentanedionato-O2,O3)palladium(II) and bis(3-acetyl-2,4-pentanedionato-O2,O3)magnesium(II).
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Novel linear acetylpentanedionato complexes for metal-organic framework construction.
Tobbens DM, et al.
CrystEngComm, 10(3), 327-334 (2008)
Remote activation of nickel catalysts for ethylene oligomerization.
Yaofeng Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(7), 1108-1112 (2005-01-13)