Merck
129577
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮镁 二水合物
98%
别名:
Mg(acac)2, 二(2,4-戊二酸)镁 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3COCHC(O)CH3]2Mg · 2H2O
CAS号:
分子量:
258.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
core: magnesium
mp
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.O.CC(=O)\C=C(\C)O[Mg]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Mg.2H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*4-3-;;;
InChI 密鑰
LDRHDOBLZDBGOP-VGKOASNMSA-L
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
商品
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.