Merck
113409
Sigma-Aldrich
5-甲基-2-硝基苯甲酸
95%
别名:
6-硝基间甲基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(NO2)CO2H
CAS号:
分子量:
181.15
Beilstein:
1959031
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
134-136 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
nitro
SMILES字符串
Cc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-7(9(12)13)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
QRRSIFNWHCKMSW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
5-Methyl-2-nitrobenzoic acid is used in the preparation of methyl-N-(5-methyl-2-nitrophenyl) carbamate.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
New preparation of benzo-2, 1, 3-oxadiazoles (benzofurazans).
Prokipcak JM and Forte PA.
Canadian Journal of Chemistry, 48(19), 3059-3063 (1970)