Merck
107778
Sigma-Aldrich
烯丙基三氯硅烷
95%
别名:
三氯-2-丙烯基硅烷, 三氯烯丙基硅烷, 丙烯基三氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCH2SiCl3
CAS号:
分子量:
175.52
Beilstein:
1743449
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 16.1 °C)
化驗
95%
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
116 °C/750 mmHg (lit.)
密度
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[Si](Cl)(Cl)CC=C
InChI
1S/C3H5Cl3Si/c1-2-3-7(4,5)6/h2H,1,3H2
InChI 密鑰
HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
烯丙基三氯硅烷是制备各种有机硅化合物的关键合成砌块。在各个行业中广泛用于生产硅胶、树脂、涂料和粘合剂。烯丙基三氯硅烷用于各种有机合成反应,包括水解、交叉偶联反应、硅氢化反应、醛和酮的烯丙基化、钯催化的烯丙基取代反应。
應用
烯丙基三氯硅烷可作为反应剂,通过自由基催化聚合反应合成聚氢硅烷。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Núria Torras et al.
Soft matter, 13(40), 7264-7272 (2017-09-28)
A new temperature-controlled smart soft material micropillar array has been fabricated via in situ integration of the liquid-crystalline elastomer-based component into the hybrid microdevice. Such design allows for developing pushing elements with fast lifetime values of ca. 5 s, and
Robert Foreman et al.
Molecular systems biology, 16(2), e9146-e9146 (2020-02-12)
Gene expression variability in mammalian systems plays an important role in physiological and pathophysiological conditions. This variability can come from differential regulation related to cell state (extrinsic) and allele-specific transcriptional bursting (intrinsic). Yet, the relative contribution of these two distinct