固体制剂策略
固体制剂在制药工业中已经很成熟,有许多标准工艺和方法,以及多种剂型和剂量类型。溶解性差、针对特定目标人群的特殊需求且外部监管环境不断变化等顽疾难以攻克,需要创新的解决策略。
本页面概述了小分子固体制剂常见挑战,重点介绍了专为克服药物开发关键障碍而开发的有效定制解决方案。
配制固体剂型可能非常困难复杂。最终制剂成型前,有许多障碍需要克服,包括但不限于API稳定性、生物利用度、释放动力学优化等等。寻找具有应用和监管专长的可靠合作伙伴帮助您确定特定API的最优方法,会让您事半功倍 - 有助于您减少工作量、加快开发速度,并最终帮助药物开发项目取得成功。
推荐类别
新一代制药生产:3D打印和其他新兴趋势
药品开发和制造正在摆脱“重磅炸弹”的概念,转向满足非常明确的患者群体需求。与此同时,工艺效率和工艺经济性正在变得空前重要。新技术层出不穷,带来了全新机遇和颠覆传统制药生产概念的可能。
片剂薄膜包衣安全性和有效性注意事项
片剂包衣具有许多优点,在固体制剂中占据重要地位。这一方法可以改善药品外观、掩盖令人不快的颜色或味道、与其他药品区分、防止片芯受潮、改变释放行为并提高适口性。开发包衣配方和工艺以确保最佳性能,需要渊博的专业知识。此外,包衣成分选择也很关键,必须兼顾材料特性和最新法规动态。
- 固定制剂包衣方法可高效保护API高效免受环境影响并改善剂型外观。以聚乙烯醇为例,作为一种成膜聚合物,它可提供有效的氧气和湿气隔绝屏障,使药物制剂具有良好的稳定性。
- 二氧化钛(TiO2)广泛用作片剂包衣中的着色剂,可确保不同批次具有均一的白色外观,同时提升了药品的美观度和患者依从性。二氧化钛纳米粒子的毒理学问题以及欧盟明令禁止在食品和营养补充剂中使用,使人们越发关注其在药品中的适宜替代品。目前以开发出可行的二氧化钛替代品 ,既可提高薄膜包衣的不透明度,又可降低未来的法规监管风险。
提升传统固体制剂生产灵活性
压制片剂制剂虽是使用最广泛的口服固体剂型之一,但自身工艺具有一定的难度,可供使用的生产方法不多。制剂设计师在开发制剂过程中根据具体API和最终制剂要求选择最优技术时,可享受到更大的灵活性。了解直接压片、湿法制粒和干法制粒等片剂生产常用技术以及各自的优缺点。
提高API溶解性
随着开发管线中API水溶性差的问题日益增多,如何提高溶解性成为了药物制剂开发的一大难题。有一系列方法可以提高水溶性,但必须结合API和具体制剂要求进行评估——对于水溶性差的API,并无普适的解决方案。溶解性增强策略通常基于API在生物制药分类系统 (BCS) 或最新的成药性评价系统 (DCS) 中的分类,为不同API提供量身定制改善方法。
- 可使用成盐、共晶和纳米研磨等不同API 加工方法,改变和改善固体API的理化性质。这些方法可改善API的许多特性,包括溶解性、加工性能、物理和化学稳定性以及安全性。
- 口服制剂需要API溶解才能在体内充分吸收。如果API在胃肠道中溶解不充分,就无法进入体内循环,发挥不出预期的生理作用。配制时可以使用多种方法增强溶解性,包括不同的固体分散技术。
- 热熔挤出 (HME)工艺在加热的挤出机螺杆内混合融解API,在聚合物药物载体中形成固体分散体。
- 介孔二氧化硅等无机药物载体可吸附API形成固体分散体,通常可以更易溶解的无定形状态存在。
- 喷雾干燥法通过快速蒸发API溶液溶剂形成固体分散体。
- 溶出增强剂可用于改善溶出速率受限的API的性能。
- 用亲水性辅料代替疏水性辅料,是提高制剂溶解度和溶出性能的另一方法。
- 此外,葡甲胺不仅在盐类中用作反离子,也可用作功能性辅料以提高API溶解性,改善API稳定性并调节pH值。
- 热熔挤出 (HME)工艺在加热的挤出机螺杆内混合融解API,在聚合物药物载体中形成固体分散体。
通过制剂提高API稳定性
药物制剂存在许多影响API稳定性的因素。API稳定性下降会导致保质期缩短、药效降低,极端情况下甚至可能危及患者健康。在开发制剂或处理不稳定性因素时,必须考虑以下几种:API 对光、热或湿度等环境因素是否敏感?API 是否容易因常见辅料杂质(如过氧化物或还原糖)而变得不稳定?API 是否与所选制剂方法不兼容?
- 在片芯、胶囊和药囊中使用正确的辅料有助于防止 API 因还原糖和过氧化物杂质、制粒工艺中温度或水分引起的不稳定性以及吸潮制剂成分引发的不稳定性而发生褐变。
控制药物缓释
控释可确保口服固体制剂的药物性能和治疗需求一致。缓释的优势包括可减少给药频率,提高患者便利性和依从性。在许多情况下,需要API维持长效作用。药品生产商在选择缓释制剂辅料时要求兼具可靠性和一致性,且释放动力学不受 pH 值等外部条件影响。
- 基质系统因配制工艺简单直接而广泛用于控制药物释放。与包衣层速率控制相比,基质制剂的剂量倾泻和副作用风险通常更低。一种基于聚乙烯醇 (PVA) 的新型功能性辅料可在较长的释放周期内提供一致的药物缓释效果并拥有良好的压缩性,非常适合直接压片工艺。其完全合成成分有利于实现严格的性质控制和可靠的批间性能,支持“质量源于设计(QbD)”方法。
加速崩解而不损害口崩片稳健作用
口崩片 (ODT) 方便快捷。这些药片设在吞咽前在口中快速溶解,无需水服。
- 选择适合 ODT 的辅料对于确保低压缩力下生产坚固片剂及快速崩解和溶解非常重要。
干粉吸入给药准确度相关考虑因素
吸入式给药是富有吸引力的非侵入性给药方法,可满足起效快、副作用极小和生物利用度好等给药要求。但由于剂量小、颗粒细,准确控制干粉吸入(DPI)制剂剂量较为棘手,
- 为此往往需要混合固体辅料载体来提高药物稳定性、改善剂量控制并防止颗粒物粘结。目前,DPI 制剂的大多数粉末混合物均以乳糖一水合物作为辅料载体,这可能导致乳糖(还原糖)与 API 可能发生相互作用,患者乳糖不耐受以及辅料含有动物来源成分等问题。基于甘露醇的DPI辅料可能有助于克服乳糖类吸入制剂的缺点。
请联系我们的技术专家了解更多有关我们广泛应用服务的信息,或下载我们的制剂手册了解丰富的技术信息,帮助您基于所需的固体制剂应用选择正确的技术和辅料。
相关文章
- Improving API Solubility
This article describes the solubility challenge presented by many small molecule APIs and strategies to overcome these issues during the formulation process.
- API Solubility and Dissolution Enhancement Via Formulation
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
- Improving API Solubility Using Hot Melt Extrusion Formulation With Polyvinyl Alcohol
Find out how Hot Melt Extrusion with polyvinyl alcohol (PVA) is used to enhance API solubility.
- Improving API Solubility using API Processing
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
- Tablet Manufacturing Technologies for Solid Drug Formulation
Learn about common tablet manufacturing technologies and the advantages and disadvantages of each.
- Use of Mannitol as an Excipient for Solid Drug Formulation
This article describes the advantages of mannitol when used as an excipient in solid drug formulation.
- Dry Granulation in Solid Oral Formulation: Advantages of Spray-Dried Mannitol in Roll Compaction
In recent years, mannitol has gained popularity as an excipient in solid dosage formulation due to its beneficial physicochemical properties.
- Active Pharmaceutical Ingredient (API) Stability in Solid Dose Formulation
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
- Solid Formulation Development Using Melt-based 3D Printing Technologies
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
查找更多文章和实验方案
相关文件
- White Paper: Poloxamer: A Simple and Powerful Solution for Accelerating Dissolution
For dissolution rate-limited APIs, poloxamer can be an excellent option to accelerate dissolution and enhance solubility. Learn more in our white paper.
- White Paper: Enhancement of Tablet Coating using an Innovative Functional Excipient
Key considerations and guidance on the preparation of a coating formulation based on polyvinyl alcohol.
- White Paper: New Opportunities for Oral Sustained Release Formulations with Polyvinyl Alcohol
Achieving the appropriate release kinetics for an active pharmaceutical ingredient (API) is essential to ensure success of the therapeutic. For example, for sustained release formulations, a consistent API dose over a prolonged period ensures that levels in the blood plasma remain within the therapeutic window.
- White Paper: Considerations for Dosing Accuracy in a New Carrier for Dry Powder Inhalation
Inhalation drug delivery methods are attractive, noninvasive routes when rapid onset of action, minimal side effects and excellent bioavailability are desired. However, not many drugs are administered this way and accurate dosing can be a challenge.
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.