BP880
Ibuprofen impurity B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic acid solution, 4-Butyl-α-methylbenzeneacetic acid, p-Butylhydratropic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ibuprofen
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)CCCC
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
FEFPDZIYEWFQFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C