Principaux documents
58970-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-T (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
LC-18-T HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
L × D.I.:
15 cm × 4.6 mm
Superficie:
170 m2/g
Taille des particules:
3 μm
Groupe de la matrice active:
C18 (octadecyl) phase
Dimension de pores:
120 Å
Matrice:
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-18-T, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
SUPELCOSIL
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12.3% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les colonnes SUPELCOSIL LC-18-T proposent une phase greffée octadécylsilane et ont subi un traitement de surface spécial qui garantit une grande efficacité de séparation des nucléotides. Chaque lot de phase est contrôlé, de façon à garantir l′obtention d′un pic de forme correcte pour un nucléotide représentatif, l′adénosine diphosphate (ADP). L′analyse chromatographique d′autres composés susceptibles de chélation avec les métaux peut également être améliorée par l′emploi de cette phase.
Application
  • A new validated HPLC method for the determination of quercetin: Application to study pharmacokinetics in rats.: This study utilizes the SUPELCOSIL LC-18-T HPLC Column to develop a new HPLC method for the determination of quercetin, significantly enhancing the ability to study its pharmacokinetics in biological samples. The research not only improves our understanding of quercetin′s therapeutic effects but also aids in optimizing its dosage for better clinical outcomes. The robust method ensures accurate and reproducible results, critical for advancing pharmacological research and supporting health sciences (Abdelkawy et al., 2017).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Mattia Quattrocelli et al.
JCI insight, 4(24) (2019-12-20)
In humans, chronic glucocorticoid use is associated with side effects like muscle wasting, obesity, and metabolic syndrome. Intermittent steroid dosing has been proposed in Duchenne Muscular Dystrophy patients to mitigate the side effects seen with daily steroid intake. We evaluated
Ryan W Logan et al.
Molecular psychiatry, 24(11), 1668-1684 (2018-05-08)
The diurnal regulation of dopamine is important for normal physiology and diseases such as addiction. Here we find a novel role for the CLOCK protein to antagonize CREB-mediated transcriptional activity at the tyrosine hydroxylase (TH) promoter, which is mediated by
Khaled S Abdelkawy et al.
Biomedical chromatography : BMC, 31(3) (2016-08-25)
A simple, accurate, and reproducible high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed and validated for the quantification of quercetin (QR) in rat plasma. The method involves a simple protein precipitation procedure to extract both QR and thymoquinone (TQ), the