581502-U
Ascentis® Si (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne HPLC Ascentis® Si, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Superficie
450 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
100 Å
operating pH range
2-6
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase