Principaux documents
565320-U
Supelco
Ascentis® RP-Amide (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
RP-Amide Reversed-Phase Chromatography Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
L × D.I.:
5 cm × 4.6 mm
Superficie:
450 m2/g
Taille des particules:
3 μm
Groupe de la matrice active:
amide, alkyl phase
Dimension de pores:
100 Å
Matrice:
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Nom du produit
Colonne HPLC® Ascentis RP-Amide, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L60
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
19.5% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Superficie
450 m2/g
Couverture de surface
2.7 μmol/m2
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Ascentis RP-Amide est une phase EPG (groupement polaires inclus) de nouvelle génération à faible relargage, qui fournit une sélectivité orthogonale et une plus grande résolution pour l′analyse des composés polaires en HPLC et LC-MS. L′Ascentis RP-Amide la phase de première intention à groupement polaire incorporé pour HPLC.
Application
  • A validated UHPLC method for the determination of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts using an RP-Amide fused-core column.: This paper presents a validated UHPLC method employing an RP-Amide fused-core column for the accurate determination of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts, highlighting the column′s efficiency and robustness (Fibigr et al., 2018).
Caractéristiques et avantages
  • Rétention et forme de pics excellentes pour les composés polaires
  • Compatibilité aqueuse 100 %
  • très faible relargahe, compatible LC-MS
  • Sélectivité unique
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 151, 291-300 (2018-02-08)
The presented work describes the development and validation of a rapid UHPLC-UV method using a fused core particle column with an RP-Amide stationary phase for the separation and quantitative analysis of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. Three
Rihana Parveen Shaik et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 3(6), 489-499 (2013-12-01)
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was used for simultaneous quantification of tolterodine and its metabolite 5-hydroxy methyl tolterodine in rat plasma. Tolterodine-d6 and 5-hydroxy methyl tolterodine-d14 were used as internal standards (IS). Chromatographic separation was performed on Ascentis Express