R2408
Rosiglitazone
≥98% (HPLC), powder, PPARγ agonist
Synonyme(s) :
Rosiglitazone, 5-[[4-[2-(Methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Rosiglitazone, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3
InChI
1S/C18H19N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23)
Clé InChI
YASAKCUCGLMORW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PPARG(5468)
Description générale
Application
- as a medium constituent for adipocyte differentiation
- in the cell proliferation assay in human colonic carcinoma cell lines
- for Bcl-2-like protein 13 (Bcl2l13) expression in adipocytes
- as a peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) ligand
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox