Principaux documents
58384
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille spéciale
725SNR, volume 250 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22 ga (blunt tip)
Caractéristiques
needle type SN (special needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80765
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
250 μL
Compatibilité
for sampling Valco VISF-2
for use with Rheodyne
for use with SSI
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.