Principaux documents
TSTP04700
Millipore
Filtre membrane en polycarbonate, 3,0 µm de dimension de pores
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Isopore
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Dimension de pores:
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
Matériaux:
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Caractéristiques:
hydrophilic
Diam. du filtre:
47 mm
Épaisseur:
22 μm
Stérilité:
non-sterile
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
22 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
Point de bulle
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La membrane Isopore est une membrane en polycarbonate qui permet la visualisation des échantillons à la surface de la membrane à l'aide d'un microscope optique ou électronique. Grâce à un diamètre de pore précis et une dimension de pores uniforme, elle facilite la séparation exacte des échantillons en fonction de la taille. Cela peut être utile dans les essais de chimiotaxie, la surveillance de la qualité de l'air et la microscopie en épifluorescence.
Application
  • Chimiotaxie
  • Essais biologiques
  • Cytologie
  • Contrôle de l'air
  • Détection de microplastiques
Le filtre membrane Isopore a été utilisé pour :
  • filtrer des microplastiques associés à des microbes d'échantillons d'eau de mer
  • envelopper et encapsuler une tumeur pour l'implanter dans une souris afin de simuler un traitement anti-angiogénique (AA)
  • filtrer le phytoplancton et les particules de grande taille
  • maintenir des lignées cellulaires de mammifères pour des études d'irradiation aux ultraviolets (UV)
Caractéristiques et avantages
  • Les membranes Isopore présentent une faible interférence de bruit de fond.
  • Rétention des particules à la surface de la membrane pour faciliter le dénombrement et l'analyse.
  • Matériau non hygroscopique et translucide.
  • Un séchage rapide et un temps d'analyse de l'échantillon réduit.
  • Également disponible en version noire.
Attention
Une réduction de débits peut être observée après autoclavage.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Brittan S Scales et al.
mSphere, 6(3), e0085120-e0085120 (2021-06-10)
While it is now appreciated that the millions of tons of plastic pollution travelling through marine systems carry complex communities of microorganisms, it is still unknown to what extent these biofilm communities are specific to the plastic or selected by
Seung Won Jung et al.
Scientific reports, 11(1), 6983-6983 (2021-03-28)
We investigated the dynamics of the bacterial composition and metabolic function within Akashiwo sanguinea bloom using a 100-L indoor microcosm and metagenomic next-generation sequencing. We found that the bacterial community was classified into three groups at 54% similarity. Group I
Denian Wang et al.
Scientific reports, 7(1), 2365-2365 (2017-05-26)
Although anti-angiogenic (AA) therapy is widely used in clinical practice, it is often challenged by insufficient efficacy and intrinsic resistance. Some studies have reported that AA therapy can even increase tumor metastasis. However, whether this is due to a specific
Haohui Duan et al.
The Journal of cell biology, 219(6) (2020-05-12)
BRCA1/2 help maintain genomic integrity by stabilizing stalled forks. Here, we identify the E3 ligase RFWD3 as an essential modulator of stalled fork stability in BRCA2-deficient cells and show that codepletion of RFWD3 rescues fork degradation, collapse, and cell sensitivity