Principaux documents
SX0002500
Millipore
Support filtre Swinnex
Swinnex Filter Holder, 25mm
Synonyme(s) :
Polypropylene filter holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Niveau de qualité
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
Fabricant/nom de marque
Swinnex®
Paramètres
121 °C max. temp.
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
Technique(s)
pressure filtration: suitable
Longueur
3.7 cm
Diamètre
3.2 cm
Diam. du filtre
25 mm
Surface de filtration
3.4 cm2
Diam. du préfiltre
22 mm , thick depth prefilter
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Sterifil Aseptic System
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Fabriquez votre propre filtre pour seringue ! Les supports filtres Swinnex vous offrent la possibilité de pouvoir choisir le type de membrane et le diamètre qui conviennent le mieux à votre application. Pour une filtration stérilisante, autoclavez vos supports filtres Swinnex en laissant la membrane en place. Pour la clarification ou la stérilisation de petits volumes de liquides distribués à la seringue ou pour filtrer de plus gros volumes, possibilité de raccorder le support à une récipient sous pression par l'intermédiaire d'un tuyau.
Caractéristiques et avantages :
•Disponible en trois dimensions, pour s'adapter à une large gamme de volumes à traiter
•Autoclavable avec le filtre en place, pour une filtration stérile
SX0001300, support de filtration Swinnex, 13 mm
SX0002500, support de filtration Swinnex, 25 mm
SX0004700, support de filtration Swinnex, 47 mm
Pièces de rechange
SX0001301, joints plats en silicone pour support de filtration Swinnex de 13 mm
SX0002501, joints plats en silicone pour support de filtration Swinnex de 25 mm
XX2702510, grille de support, 25 mm, polypropylène
XX1104715, grille support, 47 mm, polypropylène
XX1104707, joint torique (5-329) (côté filtre) pour support de filtration Swinnex de 47 mm, silicone
SX0004701 joint torique de base pour support de filtration Swinnex de 47 mm, silicone
SX00047RK, kit de pièces de rechange pour support de filtration Swinnex de 47 mm
Application
Support filtre Swinnex, 25 mm
Principe
Sous pression
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Autoclavable avec filtre en place
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Données et produits de filtration recommandés pour la méthode OTM-45 portant sur le contrôle des composés PFAS dans l'air.
Données et produits de filtration recommandés pour la méthode OTM-45 portant sur le contrôle des composés PFAS dans l'air.
Afficher tout