Principaux documents
8.22266
Sigma-Aldrich
Chromium(VI) oxide
for synthesis
Synonyme(s) :
Chromium(VI) oxide, Chromic anhydride, Chromium trioxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-607-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
197 °C
Densité
2.7 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cr](=O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Clé InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3