Principaux documents
8.03052
Sigma-Aldrich
Dimethylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Dimethylammonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
81.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
208-046-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
1070 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
160 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
Clé InChI
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable