1.50662
SeQuant™ ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Synonyme(s) :
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
SeQuant™ ZIC®-cHILIC 3µm,100Å 250 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Matériaux
PEEK-lined stainless steel column
Niveau de qualité
Gamme de produits
SeQuant™
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
500 bar pressure
70 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
ZIC-cHILIC bonding phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
pH de fonctionnement
1-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (Cytosine): ≥ 90000
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.25
Protocoles
Separation of Sorbitol; Mannitol