1.50358
Purospher®STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonyme(s) :
Colonne Purospher® STAR RP-18 Endcapped (5 µm)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne Purospher® STAR RP-18 Endcapped (5 µm) LiChroCART™ 150-4,6, L × I.D. 150 mm x 4.6 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Purospher®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
17% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
1.5-10.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Silice ultra pure (99,999 %) pour une excellente symétrie des pics
- Grande efficacité en matière de séparation
- Résultats reproductibles d'un cycle à l'autre et d'un lot à l'autre
- Meilleure performance globale selon Tanaka
- Excellente stabilité d'un pH 1,5 à 10,5
- Pas d'effondrement de phase en cas d'utilisation de phases mobiles très aqueuses
- Convient aux applications de LC-MS
Remarque sur l'analyse
Plateaux théoriques (N/m) (toluène) : ≥ 80 000
Symétrie (toluène) : 0,8 - 1,4
Facteur de capacité (toluène) : ≥ 1,5