Principaux documents
1.06585
SAFC
Hydrogénophosphate de sodium
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, USP, E 339
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium dibasic, Phosphate de sodium secondaire, Hydrogénophosphate de disodium, Hydrogénophosphate de sodium, Phosphate disodique
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E339
Numéro de classement CE :
231-448-7
Agence
BP
JPE
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Pf
250 °C (decomposition)
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'hydrogénophosphate disodique anhydre est un constituant courant des systèmes de tampon phosphate utilisés dans les étapes de chromatographie de biomolécules "downstream", ainsi que des formulations liquides finales.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.