Principaux documents
1.01945
Supelco
Bromine
extra pure
Synonyme(s) :
Bromine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Numéro de classement CE :
231-778-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme:
liquid
Pression de vapeur
233 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Viscosité cinématique
0.314 cSt(20 °C)
pb
58.8 °C/1013 hPa
Pf
-7.3 °C
Solubilité
35 g/L
Densité
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
Clé InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
extra pure
Application
Bromine extra pure. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric)≥ 99 %Identitypasses testIodine (I)≤ 0.002 %Organic bromine compoundspasses testNon volatile matter≤ 0.02 %
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable