Principaux documents
540803
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Aminopyrrolidine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −20°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
Point d'ébullition
164-165 °C (lit.)
Densité
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m0/s1
Clé InChI
NGXSWUFDCSEIOO-BYPYZUCNSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F
Point d'éclair (°C)
68 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter