278858
3-Iodo-4-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
210-212 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
LDDHMKANNXWUAK-UHFFFAOYSA-N
Application
- unlabeled N-succinimidyl 4-guanidinomethyl-3-iodobenzoate (SGIMB)
- boc-protected derivative of SGIMB (Boc-SGMIB)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable