243051
Poly(sodium 4-styrenesulfonate)
average Mw ~70,000
Synonyme(s) :
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or solid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mw ~70,000
Viscosité
15-55 cP, 20 %(25 °C, Brookfield)(lit.)
Pf
460 °C (dec.)
Solubilité
water and lower glycols: soluble
Densité
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.