Merck
Inhibiteurs de phosphatases et de protéases
L'image est une représentation en 3D de molécules de protéines violettes complexes flottant sur un fond bleu foncé. Les molécules sont de tailles variées et sont éparpillées, une structure complexe présentant de multiples parties en saillie et cavités. Les molécules sont mises en évidence par l'éclairage, qui leur donne un aspect brillant.
Les cocktails d'inhibiteurs de protéases et de phosphatases servent à empêcher la protéolyse et la déphosphorylation des protéines pendant leur extraction, la préparation des échantillons et les analyses. Nous proposons toute une variété de cocktails d'inhibiteurs de protéases et de phosphatases, ainsi que des inhibiteurs individuels, pour empêcher la dégradation des échantillons et préserver l'état natif des protéines pendant la préparation des échantillons. Nos cocktails d'inhibiteurs sont conçus et optimisés pour des tissus spécifiques, notamment de mammifères, de plantes, de bactéries et de levures.
Aperçu du contenu
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Ressources produits apparentées
COCKTAILS D'INHIBITEURS DE PROTÉASES ET DE PHOSPHATASES
Durant la signalisation cellulaire, les protéines cibles sont phosphorylées par des protéine kinases qui transfèrent un groupement phosphate sur des sites spécifiques et sont éliminées par des protéine phosphatases endogènes lors de la lyse des cellules. Les inhibiteurs de phosphatases aident à préserver l'activité et l'état des phosphoprotéines pendant la lyse cellulaire et l'extraction des protéines. Les inhibiteurs de phosphatases sont conçues pour fonctionner sur un large spectre, pour assurer une protection contre des classes spécifiques de phosphatases, et peuvent être utilisés sur les lysats de cellules et les extraits de tissus, y compris les échantillons contenant des détergents.
Pendant l'expression et l'isolement des protéines, les protéases endogènes dégradent rapidement les échantillons de protéines, réduisant la qualité et la quantité de vos échantillons de protéines nécessaires à la caractérisation et à l'analyse. Les cocktails d'inhibiteurs de protéases et les inhibiteurs de protéases hautement spécifiques garantissent l'intégrité des protéines pendant leur extraction et leur préparation. Les inhibiteurs de protéases peuvent être utilisés sur de nombreux types d'échantillon, notamment les extraits de cellules bactériennes, les extraits de cellules et de tissus de mammifères, les extraits de cellules de tissus végétaux, et les extraits de levures et de champignons. Vous pouvez ainsi protéger vos préparations de protéines contre les protéases courantes, notamment les protéases à sérine, les métalloprotéases, les protéases à cystéine, les aminopeptidases et les protéases aspartiques
Cocktails d'inhibiteurs de protéases et de phosphatases ReadyShield®
Les cocktails d'inhibiteurs ReadyShield® sont formulés de façon à être incongelables, pour pouvoir être utilisés directement à la sortie du congélateur. En plus de ce format prêt à l'emploi, les cocktails d'inhibiteurs ReadyShield® offrent les caractéristiques suivantes :
  • Possibilité d'opter pour un cocktail de protéases, un cocktail de phosphatases, ou un cocktail de protéases et de phosphatases
  • Cocktails conçus pour fonctionner sur une grande variété de types d'échantillon
  • Une totale transparence quant aux inhibiteurs contenus dans chaque cocktail
Pour en savoir plus sur nos cocktails d'inhibiteurs de protéases et de phosphatases ReadyShield®, rendez-vous sur la page de notre foire aux questions ReadyShield®, qui contient un tableau de sélection particulièrement pratique pour vous aider à choisir le produit ReadyShield® le plus adapté à vos besoins.
Cocktails d'inhibiteurs Roche cOmplete
Roche propose un large choix de cocktails d'inhibiteurs de protéases faciles à utiliser ainsi que des réactifs de lyse optimisés pour assurer des rendements maximums de protéines intactes et fonctionnelles.