1667369
USP
Timolol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
timolol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1[nH][c](c(n1)N2CCOCC2)=O
InChI
1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
Clé InChI
DWUZILHYAJBUBR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Timolol Maleate
- Timolol Maleate Tablets
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable