1611117
USP
Secoxyloganin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Disponibilité
not available in (Sales restrictions may apply)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable