1375524
USP
Mebendazole Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl 5-benzoyl-1-methylbenzimidazol-2-ylcarbamate, 1-Methyl mebendazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
mebendazole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[n]1(c2c(nc1NC(=O)OC)cc(cc2)C(=O)c3ccccc3)C
InChI
1S/C17H15N3O3/c1-20-14-9-8-12(15(21)11-6-4-3-5-7-11)10-13(14)18-16(20)19-17(22)23-2/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,22)
Clé InChI
KXXOKPYARUONDX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Mebendazole
- Mebendazole Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable